Merck
SAB2900247
Sigma-Aldrich
Anti-USP18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
43 kDa ISG15-specific protease, ISG15 specific protease, deubiquitinating enzyme 18, hubp43
Größe auswählen
50 μG
CHF 635.00
CHF 635.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 635.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 635.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... USP18(11274)
Immunogen
Synthetic peptide from human USP18.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
0.02 M potassium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2, 0.01% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)