SAB2900189
Anti-DPP9 (Internal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
dipeptidylpeptidase 9
Größe auswählen
CHF 477.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 477.00
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, monkey
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DPP9(91039)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)