Merck
SAB2900102
Sigma-Aldrich
Anti-GPR10 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PRLHR, g protein-coupled receptor 10, gpr10, hgr3, prolactin-releasing hormone receptor, prolactin-releasing peptide receptor
Größe auswählen
50 μG
CHF 477.00
CHF 477.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 477.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 477.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
bovine, dog, human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRLHR(2834)
Immunogen
Synthetic 18 amino acid peptide from 3rd extracellular domain of human PRLHR / GPR10. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Dog, Bovine, Panda (100%); Monkey, Marmoset, Mouse, Rat, Pig (94%); Horse (89%).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)