SAB2702247
Monoclonal Anti-Factor X antibody produced in mouse
clone GT268, affinity isolated antibody
Synonym(e):
FX, FXA
Größe auswählen
CHF 423.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 423.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GT268, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
55kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:100-1:1,000
western blot: 1:5,000-1:20,000
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... F10(2159)
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)