SAB2502058
Anti-DYRK1A (N-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DYRK, DYRK1, HP86, MNB, dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
Größe auswählen
CHF 437.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 437.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse, rat, pig, bovine, canine
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... DYRK1A(1859)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)