SAB2501827
Anti-ARAP1 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ARF-GAP, RHO-GAP, ankyrin repeat, and pleckstrin homology domains-containing protein 1, CENTD2, KIAA0782, centaurin, delta 2
About This Item
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat, human, pig, mouse, canine, bovine
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ARAP1(116985)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable