SAB2501715
Anti-Crot (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
COT, carnitine O-octanoyltransferase, peroxisomal carnitine O-octanoyltransferase
Größe auswählen
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 386.00
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Crot(83842)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)