Merck
SAB2501443
Sigma-Aldrich
Anti-PAH antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PAH, Anti-PH, Anti-PKU, Anti-PKU1
Größe auswählen
100 μG
CHF 514.00
CHF 514.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 514.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 514.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PAH(5053)
Immunogen
Peptide with sequence ESRPSRLKKDE, from the internal region of the protein sequence according to NP_000268.1
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)