SAB2501345
Anti-GRAMD3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-FLJ21313, Anti-NS3TP2, GRAM domain containing 3, HCV NS3-transactivated protein 2, Hepatitis C virus nonstructural protein 3-transactivating protein 2
About This Item
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, canine, human, rat
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRAMD3(65983)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)