The epitope for this antibody has not been mapped. The immunogen used is a peptide with the sequence C-TQERVNNSNKKE, derived from the internal region of the protein sequence according to Accession Numbers NP_000823.4; NP_067544.1; NP_015566.1.
SAB2500698
Anti-NMDA Receptor 1/GRIN1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-N-methyl D-aspartate 1, Anti-NMDA1
Größe auswählen
CHF 513.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 513.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Can epitope information, such as the location, be provided for SAB2500698?