SAB2500276
Anti-CRYAB antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CRYA2, Anti-CTPP2, Anti-Crystallin, Anti-HSPB5
About This Item
Biologische Quelle
goat
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRYAB(1410)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable