SAB2109014
Anti-KCNH3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
BEC1, ELK2, KIAA1282, Kv12.2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
117 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine, rabbit, human, horse, rat, guinea pig, bovine, mouse
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNH3(57396)
Allgemeine Beschreibung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable