SAB2108961
Anti-RPS28 (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CP-23, CP23
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
8 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
horse, zebrafish, mouse, rabbit, rat, goat, guinea pig, human, bovine
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS28(6234)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)