SAB2108959
Anti-RPS28 (N-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
CP-23, CP23
Größe auswählen
CHF 404.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 404.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
8 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine, goat, guinea pig, rat, mouse, rabbit, human, horse, zebrafish
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS28(6234)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)