SAB2108867
Anti-ABCB1 antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
DKFZp686H0155, DNL1, DRNI, FLJ38093, FLJ44902
Größe auswählen
CHF 404.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 404.00
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
141 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
pig, mouse, zebrafish, horse, canine, bovine, sheep, rabbit, human, guinea pig
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCB1(5243)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)