SAB2108822
Anti-CPT1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
DUBA7, OTDC1
Größe auswählen
CHF 380.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 380.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
88 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
guinea pig, mouse, bovine, rabbit, horse, zebrafish, human, canine, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CPT1B(57396)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)