SAB2108812
Anti-Grem1 (C-terminal) antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Synonym(e):
C25H
Größe auswählen
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
21 kDa
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine, mouse, guinea pig, bovine, horse, zebrafish, rabbit, goat, human
Konzentration
0.5 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GREM1(26585)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)