SAB2108665
Anti-GABARAPL2
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti- GATE-16, Anti- GATE16, Anti- GEF-2, Anti- GEF2, Anti-ATG8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
14 kDa
Speziesreaktivität
horse, rat, bovine, human, dog, goat, rabbit, mouse, guinea pig
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_007285
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABARAPL2(11345)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable