SAB2108568
Anti-FAM107A
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti- FLJ30158, Anti- FLJ45473, Anti- TU3A, Anti-DRR1
Größe auswählen
CHF 354.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 354.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, bovine, human, mouse, dog, rat
Konzentration
0.5-1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: suitable
Hinterlegungsnummer
NM_007177
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAM107A(11170)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
When FAM107A is transfected into cell lines in which it is not expressed, it suppresses cell growth. It may play a role in tumor development.
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)