SAB2106887
Anti-DGAT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ARAT, Anti-GS1999FULL, Anti-HMFN1045
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
44 kDa
Speziesreaktivität
bovine, dog, rabbit, horse, guinea pig, mouse, human, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DGAT2(84649)
mouse ... Dgat2(67800)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable