Merck
SAB2106220
Sigma-Aldrich
Anti-RUNX2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-AML3, Anti-CBF-alpha-1, Anti-CBFA1, Anti-CCD, Anti-CCD1, Anti-CLCD, Anti-OSF-2, Anti-OSF2, Anti-PEA2aA, Anti-PEBP2aA
Größe auswählen
100 μL
CHF 396.00
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1603
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 396.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 396.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1603
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57 kDa
Speziesreaktivität
horse, mouse, bovine, human, guinea pig, dog, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RUNX2(860)
rat ... Runx2(367218)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C terminal of human RUNX2
Sequenz
Synthetic peptide located within the following region: PCTTTSNGSTLLNPNLPNQNDGVDADGSHSSSPTVLNSSGRMDESVWRPY
Physikalische Form
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)