SAB2105553
Anti-SLC27A3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-ACSVL3, Anti-FATP3, Anti-MGC4365, Anti-VLCS-3
Größe auswählen
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
79 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse, guinea pig, rat, sheep, bovine, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC27A3(11000)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)