SAB2105048
Anti-RAB3IL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-GRAB
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
43 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human, rabbit, horse
Methode(n)
western blot: suitable
Immunogene Sequenz
PTVKVAEVDCSSTNTCALSGLTRTCRHRIRLGDSKSHYYISPSSRARITA
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAB3IL1(5866)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)