SAB2103568
Anti-LCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-MGC71975, Anti-PMFA, Anti-TP, Anti-VEGP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat, pig
Methode(n)
western blot: suitable
Immunogene Sequenz
IRSHVKDHYIFYCEGELHGKPVRGVKLVGRDPKNNLEALEDFEKAAGARG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... LCN1(3933)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)