SAB2103038
Anti-ZMYND19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-MIZIP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
26 kDa
Speziesreaktivität
rat, guinea pig, mouse, horse, dog, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... ZMYND19(116225)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable