SAB2102603
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-FLJ30169, Anti-H2-α, Anti-TUBA1, Anti-Tubulin, α 4a
Größe auswählen
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-TUBA4A antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
horse, bovine, guinea pig, rat, dog, mouse, rabbit, human, sheep
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA4A(7277)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)