SAB2102359
Anti-TAF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-BA2R, Anti-CCG1, Anti-CCGS, Anti-DYT3, Anti-TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 250kDa
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
215 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, dog, pig, horse, human, mouse, bovine, rat
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAF1(6872)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable