SAB2102019
Anti-RNF139 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HRCA1, Anti-MGC31961, Anti-RCA1, Anti-Ring finger protein 139, Anti-TRC8
Größe auswählen
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
76 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, rat, human, dog, bovine, mouse
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RNF139(11236)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)