SAB2101940
Anti-RAD54L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-HHR54, Anti-HR54, Anti-HRAD54, Anti-RAD54-like (S. cerevisiae), Anti-RAD54A
Größe auswählen
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum23. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Mol-Gew.
84 kDa
Speziesreaktivität
guinea pig, horse, dog, rat, human, bovine, rabbit
Verpackung
pkg of 100 μL buffered aqueous solution
pkg of 50 μg lyophilized powder
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RAD54L(8438)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)