SAB2101047
Anti-HMG20A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-FLJ10739, Anti-HMGX1, Anti-High-mobility group 20A
Größe auswählen
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum17. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
40 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HMG20A(10363)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
HMG20A is essential for SNAI1 (snail family transcriptional repressor 1)-mediated epithelial to mesenchymal transition.
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)