SAB2100123
Anti-ANP32B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-APRIL, Anti-Acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member B, Anti-PHAPI2, Anti-SSP29
Größe auswählen
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
29 kDa
Speziesreaktivität
horse, rat, guinea pig, sheep, bovine, rabbit, dog, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANP32B(10541)
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)