SAB1413279
Monoclonal Anti-MGAT2 antibody produced in mouse
clone 6G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGAT2
About This Item
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
74.91 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG2a, kappa
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
BC006390
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MGAT2(4247)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)