SAB1413178
Monoclonal Anti-CDC42 (phospho S71) antibody produced in rabbit
clone IBB-3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IBB-3, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:1000
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer71)
Angaben zum Gen
human ... CDC42(998)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable