Merck
SAB1412870
Sigma-Aldrich
Anti-SHROOM3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-APXL3, Anti-KIAA1481, Anti-MSTP013, Anti-SHRM, Anti-ShrmL
Größe auswählen
50 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 403.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 219.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SHROOM3(57619)
Immunogen
SHROOM3 (AAI56133.1, 1 a.a. ~ 1995 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRTTEDFHKPSATLNSNTATKGRYIYLEAFLEGGAPWGFTLKGGLEHGEPLIISKVEEGGKADTLSSKLQAGDEVVHINEVTLSSSRKEAVSLVKGSYKTLRLVVRRDVCTDPGHADTGASNFVSPEHLTSGPQHRKAAWSGGVKLRLKHRRSEPAGRPHSWHTTKSGEKQPDASMMQISQGMIGPPWHQSYHSSSSTSDLSNYDHAYLRRSPDQCSSQGSMESLEPSGAYPPCHLSPAKSTGSIDQLSHFHNKRDSAYSSFSTSSSILEYPHPGISGRERSGSMDNTSARGGLLEGMRQADIRYVKTVYDTRRGVSAEYEVNSSALLLQGREARASANGQGYDKWSNIPRGKGVPPPSWSQQCPSSLETATDNLPPKVGAPLPPARSDSYAAFRHRERPSSWSSLDQKRLCRPQANSLGSLKSPFIEEQLHTVLEKSPENSPPVKPKHNYTQKAQPGQPLLPTSIYPVPSLEPHFAQVPQPSVSSNGMLYPALAKESGYIAPQGACNKMATIDENGNQNGSGRPGFAFCQPLEHDLLSPVEKKPEATAKYVPSKVHFCSVPENEEDASLKRHLTPPQGNSPHSNERKSTHSNKPSSHPHSLKCPQAQAWQAGEDKRSSRLSEPWEGDFQEDHNANLWRRLEREGLGQSLSGNFGKTKSAFSSLQNIPESLRRHSSLELGRGTQEGYPGGRPTCAVNTKAEDPGRKAAPDLGSHLDRQVSYPRPEGRTGASASFNSTDPSPEEPPAPSHPHTSSLGRRGPGPGSASALQGFQYGKPHCSVLEKVSKFEQREQGSQRPSVGGSGFGHNYRPHRTVSTSSTSGNDFEETKAHIRFSESAEPLGNGEQHFKNGELKLEEASRQPCGQQLSGGASDSGRGPQRPDARLLRSQSTFQLSSEPEREPEWRDRPGSPESPLLDAPFSRAYRNSIKDAQSRVLGATSFRRRDLELGAPVASRSWRPRPSSAHVGLRSPEASASASPHTPRERHSVTPAEGDLARPVPPAARRGARRRLTPEQKKRSYSEPEKMNEVGIVEEAEPAPLGPQRNGMRFPESSVADRRRLFERDGKACSTLSLSGPELKQFQQSALADYIQRKTGKRPTSAAGCSLQEPGPLRERAQSAYLQPGPAALEGSGLASASSLSSLREPSLQPRREATLLPATVAETQQAPRDRSSSFAGGRRLGERRRGDLLSGANGGTRGTQRGDETPREPSSWGARAGKSMSAEDLLERSDVLAGPVHVRSRSSPATADKRQDVLLGQDSGFGLVKDPCYLAGPGSRSLSCSERGQEEMLPLFHHLTPRWGGSGCKAIGDSSVPSECPGTLDHQRQASRTPCPRPPLAGTQGLVTDTRAAPLTPIGTPLPSAIPSGYCSQDGQTGRQPLPPYTPAMMHRSNGHTLTQPPGPRGCEGDGPEHGVEEGTRKRVSLPQWPPPSRAKWAHAAREDSLPEESSAPDFANLKHYQKQQSLPSLCSTSDPDTPLGAPSTPGRISLRISESVLRDSPPPHEDYEDEVFVRDPHPKATSSPTFEPLPPPPPPPPSQETPVYSMDDFPPPPPHTVCEAQLDSEDPEGPRPSFNKLSKVTIARERHMPGAAHVVGSQTLASRLQTSIKGSEAESTPPSFMSVHAQLAGSLGGQPAPIQTQSLSHDPVSGTQGLEKKVSPDPQKSSEDIRTEALAKEIVHQDKSLADILDPDSRLKTTMDLMEGLFPRDVNLLKENSVKRKAIQRTVSSSGCEGKRNEDKEAVSMLVNCPAYYSVSAPKAELLNKIKEMPAEVNEEEEQADVNEKKAELIGSLTHKLETLQEAKGSLLTDIKLNNALGEEVEALISELCKPNEFDKYRMFIGDLDKVVNLLLSLSGRLARVENVLSGLGEDASNEERSSLYEKRKILAGQHEDARELKENLDRRERVVLGILANYLSEEQLQDYQHFVKMKSTLLIEQRKLDDKIKLGQEQVKCLLESLPSDFIPKAGALALPPNLTSEPIPAGGCTFSGIFPTLTSPL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)