SAB1412766
Monoclonal Anti-PLA2G10 antibody produced in mouse
clone 5G11, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-GXPLA2, Anti-GXSPLA2, Anti-MGC119918, Anti-MGC119919, Anti-MGC133367
Größe auswählen
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.96 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PLA2G10(8399)
Immunogen
Sequence
KYGCFCGLGGHGQPRDAIDWCCHGHDCCYTRAEEAGCSPKTERYSWQCVNQSVLCGPAENKCQELLCKCDQEIANCLAQTEYNLKYLFYPQFLCEPDSPKCD
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)