SAB1412197
ANTI-ANXA10 antibody produced in mouse
clone 1C12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ANX14, ANXA10
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C12, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 61.38 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ANXA10(11199)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MFCGDYVQGTIFPAPNFNPIMDAQMLGGALQGFDCDKDMLINILTQRCNAQRMMIAEAYQSMYGRDLIGDMREQLSDHFKDVMAGLMYPPPLYDAHELWHAMKGVGTDENCLIEILASRTNGEIFQMREAYCLQYSNNLQEDIYSETSGHFRDTLMNLVQGTREEGYTDPAMAAQDAMVLWEACQQKTGEHKTMLQMILCNKSYQQLRLVFQEFQNISGQDMVDAINECYDGYFQELLVAIVLCVRDKPAYFAYRLYSAIHDFGFHNKTVIRILIARSEIDLLTIRKRYKERYGKSLFHDIRNFASGHYKKALLAICAGDAEDY
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)