Merck
SAB1412131
Sigma-Aldrich
ANTI-FLJ20643 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ20643, NOP17
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 57.64 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Immunogen
FLJ20643 (AAH01108, 1 a.a. ~ 290 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANPKLLGLELSEAEAIGADSARFEELLLQASKELQQAQTTRPESTQIQPQPGFCIKTNSSEGKVFINICHSPSIPPPADVTEEELLQMLEEDQAGFRIPMSLGEPHAELDAKGQGCTAYDVAVNSDFYRRMQNSDFLRELVITIAREGLEDKYNLQLNPEWRMMKNRPFMGSISQQNIRSEQRPRIQELGDLYTPAPGRAESGPEKPHLNLWLEAPDLLLAEIDLPKLDGALGLSLEIGENRLVMGGPQQLYHLDAYIPLQINSHESKAAFHRKRKQLMVAMPLLLVPS
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)