Merck
SAB1411967
Sigma-Aldrich
ANTI-PIM1 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PIM, PIM1
Größe auswählen
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 473.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C9, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 36.74 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIM1(5292)
Allgemeine Beschreibung
The protooncogene PIM1 encodes a protein kinase upregulated in prostate cancer (Dhanasekaran et al., 2001 [PubMed 11518967]).[supplied by OMIM
Immunogen
PIM1 (AAH20224.1, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLLSKINSLAHLRAAPCNDLHATKLAPGKEKEPLESQYQVGPLLGSGGFGSVYSGIRVSDNLPVAIKHVEKDRISDWGELPNGTRVPMEVVLLKKVSSGF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)