Merck
SAB1411901
Sigma-Aldrich
ANTI-KRT39 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KA35, KRT39
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 54.01 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT39(390792)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the type I (acidic) keratin family, which belongs to the superfamily of intermediate filament (IF) proteins. Keratins are heteropolymeric structural proteins which form the intermediate filament. These filaments, along with actin microfilaments and microtubules, compose the cytoskeleton of epithelial cells. The type I keratin genes are clustered in a region of chromosome 17q12-q21. (provided by RefSeq)
Immunogen
KRT39 (AAI60073.1, 1 a.a. ~ 491 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDTKGCTTTNSPSTPCQNCSRITNVSTISSNNGCHPGGLTVNNCQPAGHVLRIPWDQGCQPTPRFCRKPIYLMNNFNARFSLDDCSWYGEGINSNEKETMQILNERLANYLQKVRMLERENAELESKIQEESNKELPVLCPDYLSYYTTIEELQQKILCTKAENSRLVSQIDNTKLTADDLRAKYEAEVSLRQLVESDANGLKQILNVLTLGKADLEAQVQSLKEELLCLKNNHKEEINSLQCQLGERLDIEVTAAPSADLNQVLQEMRCQYEPIMETNRKDVEQWFNTQIEELNQQVVTSSQQQQCCQKEIIELRRSVNTLEVELQAQHRMRDSQECILTETEARYTALLTQIQSLIDNLEAQLAEIRCALERQNQEYEILLDVKSRLECEITTYRSLLESSDGKRPCYPRATKCEPSPWTSCKSGAIESTAPACTSSSPCSLKEHCSACGPLSRILVKICTITKEIKDGKVISSYEHVQPCFIIRPAKV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)