Merck
SAB1411743
Sigma-Aldrich
Anti-COQ4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CGI-92
Größe auswählen
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 29.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COQ4(51117)
Allgemeine Beschreibung
Coenzyme Q (CoQ) is a small lipophilic molecule that transports electrons between mitochondrial respiratory chain complexes and functions as a cofactor for mitochondrial enzymes. COQ4 is an enzyme involved in CoQ biosynthesis (Casarin et al., 2008 [PubMed 18474229]).[supplied by OMIM
Immunogen
COQ4 (AAH11895.1, 1 a.a. ~ 265 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATLLRPVLRRLCGLPGLQRPAAEMPLRARSDGAGPLYSHHLPTSPLQKALLAAGSAAMALYNPYRHDMVAVLGETTGHRTLKVLRDQMRRDPEGAQILQERPRISTSTLDLGKLQSLPEGSLGREYLRFLDVNRVSPDTRAPTRFVDDEELAYVIQRYREVHDMLHTLLGMPTNILGEIVVKWFEAVQTGLPMCILGAFFGPIRLGAQSLQVLVSELIPWAVQNGRRAPCVLNLYYERRWEQSLRALREELGITAPPMHVQGLA
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)