Merck
SAB1411622
Sigma-Aldrich
Anti-SLC33A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ACATN, AT-1, AT1, SPG42
Größe auswählen
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 403.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 60.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC33A1(9197)
Allgemeine Beschreibung
The encoded protein is required for the formation of O-acetylated (Ac) gangliosides. It is predicted to contain 6 to 10 transmembrane domains, and a leucine zipper motif in transmembrane domain III. Studies indicate that the protein is localized to the cytoplasm. (provided by RefSeq)
Immunogen
SLC33A1 (NP_004724.1, 1 a.a. ~ 549 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPTISHKDSSRQRRPGNFSHSLDMKSGPLPPGGWDDSHLDSAGREGDREALLGDTGTGDFLKAPQSFRAELSSILLLLFLYVLQGIPLGLAGSIPLILQSKNVSYTDQAFFSFVFWPFSLKLLWAPLVDAVYVKNFGRRKSWLVPTQYILGLFMIYLSTQVDRLLGNTDDRTPDVIALTVAFFLFEFLAATQDIAVDGWALTMLSRENVGYASTCNSVGQTAGYFLGNVLFLALESADFCNKYLRFQPQPRGIVTLSDFLFFWGTVFLITTTLVALLKKENEVSVVKEETQGITDTYKLLFAIIKMPAVLTFCLLILTAKIGFSAADAVTGLKLVEEGVPKEHLALLAVPMVPLQIILPLIISKYTAGPQPLNTFYKAMPYRLLLGLEYALLVWWTPKVEHQGGFPIYYYIVVLLSYALHQVTVYSMYVSIMAFNAKVSDPLIGGTYMTLLNTVSNLGGNWPSTVALWLVDPLTVKECVGASNQNCRTPDAVELCKKLGGSCVTALDGYYVESIICVFIGFGWWFFLGPKFKKLQDEGSSSWKCKRNN
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)