SAB1411467
Anti-FAM117A antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 356.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 356.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 48.3 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAM117A(81558)
Immunogen
Sequence
MAGAAAGGRGGGAWGPGRGGAGGLRRGCSPPAPAGSPRAGLQPLRATIPFQLQQPHQRRDGGGRAASVPCSVAPEKSVCRPQPLQVRRTFSLDTILSSYLLGQWPRDADGAFTCCTNDKATQTPLSWQELEGERASSCAHKRSASWGSTDHRKEISKLKQQLQRTKLSRSGKEKERGSPLLGDHAVRGALRASPPSFPSGSPVLRLSPCLHRSLEGLNQELEEVFVKEQGEEELLRILDIPDGHRAPAPPQSGSCDHPLLLLEPGNLASSPSMSLASPQPCGLASHEEHRGAAEELASTPNDKASSPGHPAFLEDGSPSPVLAFAASPRPNHSYIFKREPPEGCEKVRVFEEATSPGPDLAFLTSCPDKNKVHFNPTGSAFCPVNLMKPLFPGMGFIFRNCPSNPGSPLPPASPRPPPRKDPEASKASPLPFEPWQRTPPSEEPVLFQSSLMV
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)