Merck
SAB1411373
Sigma-Aldrich
Anti-TYMS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 35.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TYMS(7298)
Allgemeine Beschreibung
Thymidylate synthase catalyzes the methylation of deoxyuridylate to deoxythymidylate using 5,10-methylenetetrahydrofolate (methylene-THF) as a cofactor. This function maintains the dTMP (thymidine-5-prime monophosphate) pool critical for DNA replication and repair. The enzyme has been of interest as a target for cancer chemotherapeutic agents. It is considered to be the primary site of action for 5-fluorouracil, 5-fluoro-2-prime-deoxyuridine, and some folate analogs. Expression of this gene and that of a naturally occuring antisense transcript rTSalpha (GeneID:55556) vary inversely when cell-growth progresses from late-log to plateau phase. (provided by RefSeq)
Immunogen
TYMS (AAH13919.1, 1 a.a. ~ 313 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPVAGSELPRRPLPPAAQERDAEPRPPHGELQYLGQIQHILRCGVRKDDRTGTGTLSVFGMQARYSLRDEFPLLTTKRVFWKGVLEELLWFIKGSTNAKELSSKGVKIWDANGSRDFLDSLGFSTREEGDLGPVYGFQWRHFGAEYRDMESDYSGQGVDQLQRVIDTIKTNPDDRRIIMCAWNPRDLPLMALPPCHALCQFYVVNSELSCQLYQRSGDMGLGVPFNIASYALLTYMIAHITGLKPGDFIHTLGDAHIYLNHIEPLKIQLQREPRPFPKLRILRKVEKIDDFKAEDFQIEGYNPHPTIKMEMAV
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)