Merck
SAB1411210
Sigma-Aldrich
Anti-RPS6KB2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KLS, P70-beta, P70-beta-1, P70-beta-2, S6K-beta2, S6K2, SRK, STK14B, p70(S6K)-beta
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 53.4 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPS6KB2(6199)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates the S6 ribosomal protein and eucaryotic translation initiation factor 4B (eIF4B). Phosphorylation of S6 leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation. (provided by RefSeq)
Immunogen
RPS6KB2 (AAH06106.3, 1 a.a. ~ 482 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAVFDLDLETEEGSEGEGEPELSPADACPLAELRAAGLEPVGHYEEVELTETSVNVGPERIGPHSFELLRVLGKGGYGKVFQVRKVQGTNLGKIYAMKVLRKAKIVRNAKDTAHTRAERNILESVKHPFIVELAYAFQTGGKLYLILECLSGGELFTHLEREGIFLEDTACFYLAEITLALGHLHSQGIIYRDLKPENIMLSSQGHIKLTDFGLCKESIHEGAVTHTFCGTIEYMAPEILVRSGHNRAVDWWSLGALMYDMLTGSPPFTAENRKKTMDKIIRGKLALPPYLTPDARDLVKKFLKRNPSQRIGGGPGDAADVQRHPFFRHMNWDDLLAWRVDPPFRPCLQSEEDVSQFDTRFTRQTPVDSPDDTALSESANQAFLGFTYVAPSVLDSIKEGFSFQPKLRSPRRLNSSPRAPVSPLKFSPFEGFRPSPSLPEPTELPLPPLLPPPPPSTTAPLPIRPPSGTKKSKRGRGRPGR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)