Merck
SAB1411125
Sigma-Aldrich
Anti-AGTRAP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ATRAP, MGC29646
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 16.7 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AGTRAP(57085)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a transmembrane protein localized to the plasma membrane and perinuclear vesicular structures. The gene product interacts with the angiotensin II type I receptor and negatively regulates angiotensin II signaling. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
AGTRAP (NP_001035284.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELPAVNLKVILLGHWLLTTWGCIVFSGSYAWANFTILALGVWAVAQRDSIDAISMFLGGLLATIFLDIVHISIFYPRVSLTDTGRFGVGMAILSLLLKPLSCCFVYHMYRERGGFLGSSQDRSAYQTIDSAEAPADPFAVPEGRSQDARGY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)