Merck
SAB1410948
Sigma-Aldrich
Anti-CMPK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
CMK, CMPK, UMK, UMP-CMPK, UMPK
Größe auswählen
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 356.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 26 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CMPK1(51727)
Allgemeine Beschreibung
Uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) catalyzes the phosphoryl transfer from ATP to UMP, CMP, and deoxy-CMP (dCMP), resulting in the formation of ADP and the corresponding nucleoside diphosphate. These nucleoside diphosphates are required for cellular nucleic acid synthesis (Liou et al., 2002 [PubMed 11912132]).[supplied by OMIM
Immunogen
CMPK1 (AAH14961.1, 1 a.a. ~ 228 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSRCRSRLLHVLGLSFLLQTRRPILLCSPRLMKPLVVFVLGGPGAGKGTQCARIVEKYGYTHLSAGELLRDERKNPDSQYGELIEKYIKEGKIVPVEITISLLKREMDQTMAANAQKNKFLIDGFPRNQDNLQGWNKTMDGKADVSFVLFFDCNNEICIERCLERGKSSGRSDDNRESLEKRIQTYLQSTKPIIDLYEEMGKVKKIDASKSVDEVFDEVVQIFDKEG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)