Merck
SAB1410580
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNA3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC26194, MGC75041, VR22
Größe auswählen
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 403.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 57.3 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CTNNA3(29119)
Immunogen
CTNNA3 (AAH65819.1, 1 a.a. ~ 516 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSAETPITLNIDPQDLQVQTFTVEKLLEPLIIQVTTLVNCPQNPSSRKKGRSKRASVLLASVEEATWNLLDKGEKIAQEATVLKDELTASLEEVRKESEALKVSAERFTDDPCFLPKREAVVQAARALLAAVTRLLILADMIDVMCLLQHVSAFQRTFESLKNVANKSDLQKTYQKLGKELENLDYLAFKRQQDLKSPNQRDEIAGARASLKENSPLLHSICSACLEHSDVASLKASKDTVCEEIQNALNVISNASQGIQNMTTPPEPQAATLGSALDELENLIVLNPLTVTEEEIRPSLEKRLEAIISGAALLADSSCTRDLHRERIIAECNAIRQALQDLLSEYMNNAGKKERSNTLNIALDNMCKKTRDLRRQLRKAIIDHVSDSFLDTTVPLLVLIEAAKNGREKEIKEYAAIFHEHTSRLVEVANLACSMSTNEDGIKIVKIAANHLETLCPQIINAALALAARPKSQAVKNTMEMYKRTWENHIHVLTEAVDDITSIDDFLAVSGMFLFF
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)