Merck
SAB1410555
Sigma-Aldrich
Anti-GNG7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ00058
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 7.5 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GNG7(2788)
Immunogen
GNG7 (NP_443079.1, 1 a.a. ~ 68 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSATNNIAQARKLVEQLRIEAGIERIKVSKAASDLMSYCEQHARNDPLLVGVPASENPFKDKKPCIIL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable