Merck
SAB1410532
Sigma-Aldrich
Anti-PDE7B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC88256, bA472E5.1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
western blot: 1 μg/mL
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 51.8 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDE7B(27115)
Allgemeine Beschreibung
The 3′,5′-cyclic nucleotides cAMP and cGMP function as second messengers in a wide variety of signal transduction pathways. 3′,5′-cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and cGMP to the corresponding 5′-monophosphates and provide a mechanism to downregulate cAMP and cGMP signaling. This gene encodes a cAMP-specific phosphodiesterase, a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family
Immunogen
PDE7B (NP_061818.1, 1 a.a. ~ 450 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSCLMVERCGEILFENPDQNAKCVCMLGDIRLRGQTGVRAERRGSYPFIDFRLLNSTTYSGEIGTKKKVKRLLSFQRYFHASRLLRGIIPQAPLHLLDEDYLGQARHMLSKVGMWDFDIFLFDRLTNGNSLVTLLCHLFNTHGLIHHFKLDMVTLHRFLVMVQEDYHSQNPYHNAVHAADVTQAMHCYLKEPKLASFLTPLDIMLGLLAAAAHDVDHPGVNQPFLIKTNHHLANLYQNMSVLENHHWRSTIGMLRESRLLAHLPKEMTQDIEQQLGSLILATDINRQNEFLTRLKAHLHNKDLRLEDAQDRHFMLQIALKCADICNPCRIWEMSKQWSERVCEEFYRQGELEQKFELEISPLCNQQKDSIPSIQIGFMSYIVEPLFREWAHFTGNSTLSENMLGHLAHNKAQWKSLLPRQHRSRGSSGSGPDHDHAGQGTESEEQEGDSP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)