Merck
SAB1410518
Sigma-Aldrich
Anti-NR6A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GCNF, GCNF1, NR61, RTR
Größe auswählen
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 474.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Voraussichtliches Versanddatum12. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 53.9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NR6A1(2649)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes an orphan nuclear receptor which is a member of the nuclear hormone receptor family. Its expression pattern suggests that it may be involved in neurogenesis and germ cell development. The protein can homodimerize and bind DNA, but in vivo targets have not been identified. The gene expresses at least alternatively spliced transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
NR6A1 (NP_001480.3, 1 a.a. ~ 475 a.a) full-length human protein.
Sequence
MERDEPPPSGGGGGGGSAGFLEPPAALPPPPRNGFCQDELAELDPGTNDRAEQRTCLICGDRATGLHYGIISCEGCKGFFKRSICNKRVYRCSRDKNCVMSRKQRNRCQYCRLLKCLQMGMNRKAIREDGMPGGRNKSIGPVQISEEEIERIMSGQEFEEEANHWSNHGDSDHSSPGNRASESNQPSPGSTLSSRSVELNGFMAFREQYMGMSVPPHYQYIPHLFSYSGHSPLLPQQARSLDPQSYSLIHQLLSAEDLEPLGTPMLIEDGYAVTQAELFALLCRLADELLFRQIAWIKKLPFFCELSIKDYTCLLSSTWQELILLSSLTVYSKQIFGELADVTAKYSPSDEELHRFSDEGMEVIERLIYLYHKFHQLKVSNEEYACMKAINFLNQDIRGLTSASQLEQLNKRYWYICQDFTEYKYTHQPNRFPDLMMCLPEIRYIAGKMVNVPLEQLPLLFKVVLHSCKTSVGKE
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)